Cuves à échantillons
Cuves à échantillons
Cuves rectangulaires avec capuchon, 17,5 ml, 50 mm, Quartz
N° de catalogue 705-0166
Fournisseur:   Hach
Cuves à échantillons
N° de catalogue 705-0166
Fournisseur:  Hach
Cuves à échantillons
Cuves à échantillons
Cuves rectangulaires avec capuchon, 17,5 ml, 50 mm, Quartz
Prix
685,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
  • Trajet optique:
    50 mm
  • Volume:
    17,5 ml
  • Matière fenêtre:
    Quartz
  • Désignation:
    Cuves rectangulaires avec capuchon
  • Seq:
    19