Cuves à échantillons
Cuvettes d'échantillonnage avec couvercle, paire assortie, 3,5 ml, 10 mm, Verre
N° de catalogue 705-0084
Fournisseur:   Hach
Cuves à échantillons
N° de catalogue 705-0084
Fournisseur:  Hach
Cuves à échantillons
Cuves à échantillons
Cuvettes d'échantillonnage avec couvercle, paire assortie, 3,5 ml, 10 mm, Verre
Prix
320,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    3,5 ml
  • Matière fenêtre:
    Verre
  • Désignation:
    Cuvettes d'échantillonnage avec couvercle, paire assortie
  • Seq:
    04