Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™
733-1609
: LONZA
- Désignation:FlashGel™
- Seq:14
- Cat. No.:733-1609
- Taille de station l×p×h:120×134×54 mm
- Taille de gel l×p×h:84x70x2 mm
- Taille de la cassette l×p×h:107×115×17 mm
- Volume de puits:2 - 5 µl