Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microtubes à centrifuger

Microtubes à centrifuger

1,5 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, fond conique, PP, 1000/case
N° de catalogue DELT409110.3
Fournisseur:   DELTALAB
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue DELT409110.3
Fournisseur:  DELTALAB
Microtubes à centrifuger

1,5 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, fond conique, PP, 1000/case

Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Made of PP, transparent.

  • Autoclavable
  • Temperature resistance: −190 to +121 °C
  • Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
  • Screw caps supplied seperately
  • Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g

Documents

Spécifications
  • Emballage:
    1000/case
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, fond conique
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    02
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409007.M
    Cap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mm
    naturel
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 305,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111A
    Cap insert
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - 47,10 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111AM
    Cap insert
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - 47,10 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111B
    Cap insert
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - 47,10 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DELT409111R
    Cap insert
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST - 47,10 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.