Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipette Pasteur, en PE, graduée, extra longue, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
N° de catalogue DELT200050
Fournisseur:   DELTALAB
Pipettes Pasteur, extra-longues
N° de catalogue DELT200050
Fournisseur:  DELTALAB
Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipette Pasteur, en PE, graduée, extra longue, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
Prix
461,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    10×250
  • Capacité:
    5 ml
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, en PE, graduée, extra longue
  • Longueur:
    216 mm
  • Seq:
    01
  • Gouttes par ml:
    18
  • Division échelle:
    1/2/3/4/5 ml
  • Ø tige:
    - mm
  • Volume d'aspiration:
    3,5 ml