Écrans faciaux, Bionic™
Écrans faciaux, Bionic™
Sans revêtement, Acétate
N° de catalogue 111-0252
Fournisseur:   HONEYWELL SAFETY
Écrans faciaux, Bionic™
N° de catalogue 111-0252
Fournisseur:  HONEYWELL SAFETY
Écrans faciaux, Bionic™
Écrans faciaux, Bionic™
Sans revêtement, Acétate
Prix
53,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cet écran facial innovant offre une protection contre les risques mécaniques extrêmes. Il peut se porter avec des lunettes de sécurité ou une protection des voies respiratoires.
  • Protection étendue des sourcils et du menton
  • Mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue
  • Rembourrage ultra-doux avec bandeau lavable ou remplaçable
  • Différents réglages pour un meilleur confort
Poids : 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Spécifications
  • Type:
    Sans revêtement
  • Matière:
    Acétate
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 111-0740
    Visière de rechange, sans revêtement
    PC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 111-2160
    Visière de rechange, sans revêtement
    Acétate
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 20,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 111-1293
    Visière de rechange, résistante à l'abrasion/anti-buée
    PC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 32,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 113-8053
    Bandeau de rechange
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7,40 €