Microplaques à 96 puits, demi-surface
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Les microplaques à 96 puits, demi-surface, offrent une alternative aux microplaques à 384 puits ou 1536 puits lorsqu'un volume d'échantillon réduit est un critère important, mais que l'automatisation n'est pas forcément appropriée. Elles peuvent être pipetées manuellement et permettent une réduction du volume de 50% des échantillons.
Les microplaques sont dotées d'un fond transparent µClear® très fin pour des propriétés optiques exceptionnelles et un parcours optique normalisé, ce qui rend inutiles les déterminations du parcours optique. Les plaques blanches sont parfaites pour les dosages par luminescence tandis que les plaques noires sont adaptées aux dosages par fluorescence. Les deux formats sont également adaptés aux dosages cellulaires.
Documents
Spécifications
- Stérile:+
- Couleur:incolore
- Désignation:Demi-surface, fond solide, surface non traitée
- Seq:01
- Cat. No.:GREI675161_40
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact