Pipette tips
Gilson type, 100 - 1000 µl, -, Bleu, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
: DELTALAB
- Emballage:10 racks, 96 each
- Stérile:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:18
- Style de pointe:Gilson type
- Couleur de pointe:Bleu
- Pour l'utilisation avec:Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL