Microtubes racks
rouge, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
N° de catalogue DELTM-010.6
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
- Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
- Lateral handles allow easy handling of the racks
- Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
- Suitable for freezer use down to −80 °C
- Autoclavable
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Pour tubes Ø:11 mm
- Nb de places:80 (5×16)
- Couleur:rouge
- Seq:04
- l×p×h:225×65×27 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.