Scintillation vials
20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Oui, Screw cap
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Single use vials made of high density polyethylene to minimise solvent losses.
- Screw cap ensures leakproof handling
- Compatible with most liquid scintillation counters
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:26,5×58,5 mm
- Capacité:20,00 ml
- Seq:02
- Type de capuchon:Screw cap