Buckets, Round
Buckets, Round
blanc, 17 L, 340 mm, 310 mm
N° de catalogue DELT19907
Fournisseur:   DELTALAB
Buckets, Round
N° de catalogue DELT19907
Fournisseur:  DELTALAB
Buckets, Round
blanc, 17 L, 340 mm, 310 mm
Prix
24,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Spécifications
  • Capacité:
    17 L
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    310 mm
  • Seq:
    03
  • Ø ext.:
    340 mm