Acide nalidixique ≥99%
Acide nalidixique ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue B25096.14
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide nalidixique ≥99%
N° de catalogue B25096.14
Numéro CAS:  389-08-2
Acide nalidixique ≥99%
Acide nalidixique ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  389-08-2
Prix
128,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 389-08-2 Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.24 Melting Point: 228-230° Beilstein Reference: 750515 Merck Reference: 14,6359 MDL No.: MFCD00006884
  • Numéro CAS:389-08-2
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00006884
  • Poids moléculaire:232.24 g/mol
  • Index Merck:14,6359
  • Point de fusion:228…230 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-864-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
Spécifications