Microtubes racks
Microtubes racks
naturel, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
N° de catalogue DELTM-010.2
Fournisseur:   DELTALAB
Microtubes racks
N° de catalogue DELTM-010.2
Fournisseur:  DELTALAB
Microtubes racks
naturel, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Prix
52,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Documents
Spécifications
  • Pour tubes Ø:
    11 mm
  • Nb de places:
    80 (5×16)
  • Couleur:
    naturel
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    225×65×27 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.