Test EnteroPluri
Test EnteroPluri
Listeria system 18R, 20 Tests
N° de catalogue LIOF71640
Fournisseur:   LIOFILCHEM
Test EnteroPluri
N° de catalogue LIOF71640
Fournisseur:  LIOFILCHEM
Numéro CAS:  
Test EnteroPluri
Test EnteroPluri
Listeria system 18R, 20 Tests
Numéro CAS:  
Prix
139,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 Tests
Product Details & Documents
Le test EnteroPluri est un système à 12 secteurs contenant un milieu de culture spécial qui permet d'identifier les entérobactéries et d'autres bactéries gram négatives, à oxydase négative. Le système permet l'inoculation simultanée de tous les milieux présents dans les secteurs et l'exécution de 15 réactions biochimiques. Le micro-organisme est identifié en évaluant le changement de couleur des différents milieux de culture après 18 à 24 heures d'incubation à 36 ±1 °C et par un numéro de code obtenu à partir de l'interprétation de la réaction biochimique. L'oxydase, le réactif de Kovacs Indol (par exemple 1.00181.0002, 1.09293.0100, 1.11350.0001) et le Codebook ne sont pas inclus.
  • Basé sur des tests biochimiques réalisés sur des milieux de culture contenant des substrats spécifiques
  • La combinaison des résultats positifs et négatifs permet d'identifier les bactéries à l'aide du Codebook
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20 Tests
  • Désignation:
    Listeria system 18R