Absorbants flottants
Absorbants flottants
Sorbant en polyester avec canevas en PP pour la dissipation de charge d'un côté, 276 litres/rouleau, 44 m × 960  mm
Catalog # MMMAHP100
Supplier:   3M
Absorbants flottants
Catalog # MMMAHP100
Supplier:  3M
Absorbants flottants
Absorbants flottants
Sorbant en polyester avec canevas en PP pour la dissipation de charge d'un côté, 276 litres/rouleau, 44 m × 960  mm
Price
449,00 €
Log in for availability
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Tampons ou feuilles adsorbants d'huile en rouleau pour l'élimination des éclaboussures.
  • Hydrophobe
  • L'huile (pas l'eau) est récupérée
  • Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'en usine
Specifications
  • Désignation:
    Sorbant en polyester avec canevas en PP pour la dissipation de charge d'un côté
  • L×l:
    44 m × 960  mm
  • Capacité d'absorption:
    276 litres/rouleau