Rods, AR-Glas®
Rods, AR-Glas®
25±0,70 mm, 1500 mm
N° de catalogue SCOR1028425
Fournisseur:   Schott AG
Rods, AR-Glas®
N° de catalogue SCOR1028425
Fournisseur:  Schott AG
Rods, AR-Glas®
25±0,70 mm, 1500 mm
Prix
321,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 16,6 kg
Product Details & Documents
Made of AR®-Glas.
  • Soft glass is acid-resistant
  • Has high thermal expansion for pressure melting and for fusing with platinum or dumet and other alloys
Spécifications
  • Ø ext.:
    25±0,70 mm
  • Longueur:
    1500 mm
  • Seq:
    13