Plateaux
Rectangulaires, 2270 ml, - mm, 117×305×81 mm
Catalog # 216-1563
Supplier:   Novelis
Plateaux
Catalog # 216-1563
Supplier:  Novelis
Plateaux
Plateaux
Rectangulaires, 2270 ml, - mm, 117×305×81 mm
Price
1 990,00 €
Log in for availability
1 * 300 ST
Product Details & Documents
En aluminium.
  • Sans huile
  • Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Specifications
  • Ø ext.:
    - mm
  • Capacité:
    2270 ml
  • Désignation:
    Rectangulaires
  • Seq:
    04
  • l×p×h:
    117×305×81 mm