Pinces
Super fine point, straight, 115 mm
241-0332
: EXCELTA
Stainless steel, antimagnetic.
- Economical special forceps for precision applications
- Corrosion-resistant
Idéales pour une utilisation avec des pièces microélectroniques et plus généralement dans l'industrie électronique
Résistantes à la corrosion, antimagnétiques
- Désignation:Super fine point, straight
- Longueur:115 mm