Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules avec lame deux positions, 160 mm
N° de catalogue SARS83.1832
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Grattoirs de cellules avec lame douce et souple pour le retrait en douceur des cultures monocouches afin de minimiser les dommages causés à la cellule.
- Séparation facile et complète des monocouches grâce à une lame fine et souple supplémentaire
- Lorsqu'une pression à la baisse est appliquée à la poignée, la lame peut éliminer toutes les cellules sur son chemin en un seul passage
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma, emballage individuel
Spécifications
- Désignation:Grattoirs de cellules avec lame deux positions
- Seq:02
- Longueur totale:160 mm