Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, HDPE cap, graduation upto 120 ml, neutre, 250/case, PP
N° de catalogue SARS75.9922.421
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:44 mm
- Emballage:250/case
- Type:HDPE cap, graduation upto 120 ml
- Capacité:120 ml
- Hauteur:105 mm
- Matière:PP
- Seq:06
- Couleur bouchon:neutre