Nitrométhane ≥98%
Flacon verre pour solides, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nitrométhane ≥98%
N° de catalogue A11806.36
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 75-52-5
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Index Merck:14,6611
- Point d'ébullition:101 °C
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,130
- Point d'éclair:35 °C (95 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g