Solid phase microextraction fibers
Solid phase microextraction fibers
Kit 2: carboxen/PDMS, PDMS/DVB, and polyacrylate, for volatiles or polar organics, for manual use
N° de catalogue VARISU57320U
Fournisseur:   VARIAN
Solid phase microextraction fibers
N° de catalogue VARISU57320U
Fournisseur:  VARIAN
Solid phase microextraction fibers
Kit 2: carboxen/PDMS, PDMS/DVB, and polyacrylate, for volatiles or polar organics, for manual use
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Solid phase microextraction (SPME) is a technique for extracting analytes from solid, liquid or gaseous samples by adsorbing them onto the SPME fiber and then desorbing them into an inlet, either on a gas chromatograph (GC) or an HPLC system. SPME is amenable to automation using an autosampler or it can be performed manually as well.
Solid phase microextraction kits: Kits are also available to support method development, offering a variety of fiber types and configurations within a single kit. SPME fiber kits contain three fibers.
Spécifications
  • Désignation:
    Kit 2: carboxen/PDMS, PDMS/DVB, and polyacrylate, for volatiles or polar organics, for manual use
  • Seq:
    29
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI392609902
    Merlin microseal, SPME replacement seal, 23 gauge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 416,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARISU57347U
    SPME fiber holder for CTC autosampler
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARISU57357U
    SPME stand, 15 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARISU57356U
    SPME inlet guide for manual injection