Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Cartouches à baril droit, ENV, 450 Å, 125 µm, 1 ml, 100 mg
N° de catalogue VARI12105013
Fournisseur:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
N° de catalogue VARI12105013
Fournisseur:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Cartouches à baril droit, ENV, 450 Å, 125 µm, 1 ml, 100 mg
Prix
289,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ ENV, a PS/DVB polymer, is designed for the extraction of polar organic residues. It contains 125 μm spherical particles with a high degree of cross linking, advantageous for high volume, fast flow-through applications.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Spécifications
  • Granulométrie:
    125 µm
  • Taille de pore:
    450 Å
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    Cartouches à baril droit
  • Seq:
    02
  • Poids du lit:
    100 mg
  • Greffage:
    ENV