Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartouches à baril droit, NH₂, 70 Å, 10 ml, 35 mg
N° de catalogue VARIA5020735
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Spécifications
- Taille de pore:70 Å
- Capacité:10 ml
- Désignation:Cartouches à baril droit
- Seq:18
- Poids du lit:35 mg
- Greffage:NH₂
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix