Collecteurs Microtest, WHEATON®
Collecteur de microtest, acier inoxydable, 12 positions, droit, 96 puits, 9 mm de centre à centre
N° de catalogue WHEA851388
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Collecteur de microtest, acier inoxydable, 12 positions, droit, 96 puits, 9 mm de centre à centre
- Seq:02