Cell counter vials
Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems, 25,00 ml, PS, incolore, Oui, 250 vials/bag, 4 bags
N° de catalogue RATI5515040
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Cell counter vials made of clear PS.
- High-precision design for use with robotic analytical systems
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Emballage:250 vials/bag, 4 bags
- Capacité:25,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
- Matière:PS
- Seq:02