Calibration weights, OIML, class F2
2000 g, 30,0 ± mg, Cylindrical test weight, without certificate
N° de catalogue SARBYCW6248-00
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
These F2 class individual weights are from 100 g to 10 kg and made of non-magnetisable, stainless steel.
- Cylindrical in shape
- Density of 8,0 g/dm³
- Highly polished
- Highly corrosion-resistant
Livraison: Up to 1 kg supplied in plastic case and from 5 kg in a wooden case.
Spécifications
- Poids:2000 g
- Seq:04
- Tolérance:30,0 ± mg
- Type:Cylindrical test weight, without certificate
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



