Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mélanges qPCR low ROX, ABsolute™

Mélanges qPCR low ROX, ABsolute™

Mélange ABsolute™ qPCR Low ROX, 200 réactions de 50 µl, 1 KIT
N° de catalogue 733-0385
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Mélanges qPCR low ROX, ABsolute™
N° de catalogue 733-0385
Numéro CAS:  
Mélanges qPCR low ROX, ABsolute™

Mélange ABsolute™ qPCR Low ROX, 200 réactions de 50 µl, 1 KIT

Numéro CAS:  
Prix
728,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Les mélanges ABsolute™ qPCR Low ROX sont optimisés pour une utilisation avec des instruments en temps réel qui peuvent détecter avec une sensibilité accrue les colorants à grande longueur d'onde, tels que l'ABI 7500. Le niveau inférieur de ROX facilite encore la normalisation à travers la plaque, tout en préservant la sensibilité du dosage. Les mélanges contiennent tous les composants nécessaires à la réalisation d'une PCR quantitative, à l'exception des matrices et amorces/sondes. Le mélange 2x qPCR contient un tampon de réaction exclusif garantissant des niveaux élevés de sensibilité, de spécificité et de reproductibilité.

  • Contient l'enzyme hot start Thermo-Start® DNA Polymerase pour une spécificité accrue et un tampon optimisé garantissant une sensibilité maximale
  • Excellente reproductibilité, tous les lots étant soumis à un contrôle qualité approfondi pour garantir la reproductibilité d'un lot à l'autre et d'un dosage à l'autre
  • Tampon optimisé spécifiquement conçu pour les instruments en temps réel qui peuvent détecter les colorants à grande longueur d'onde avec une sensibilité accrue
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Mélange ABsolute™ qPCR Low ROX, 200 réactions de 50 µl
  • Cat. No.:
    733-0385
  • Application:
    Sonde qPCR

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.