Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
N° de catalogue 33668-10L-VP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33668-10L-VP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:VOLPAK container
- Cdt:10 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:violet
- Info cdt:10 L
- Valeur pH:10,00