Flacons Shell, WHEATON®
Flacons Shell, WHEATON®
Shell vials, limited volume insert, 0,70 ml, 8×40 mm, PP, transparent, Non
N° de catalogue WHEA225242
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Flacons Shell, WHEATON®
N° de catalogue WHEA225242
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Flacons Shell, WHEATON®
Flacons Shell, WHEATON®
Shell vials, limited volume insert, 0,70 ml, 8×40 mm, PP, transparent, Non
Prix
436,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Ø×h:
    8×40 mm
  • Capacité:
    0,70 ml
  • Couleur:
    transparent
  • Désignation:
    Shell vials, limited volume insert
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    06