Micro-spatules
Micro-spatules
130 mm, 10×5 mm
N° de catalogue BOCH32005
Fournisseur:   BOCHEM
Micro-spatules
N° de catalogue BOCH32005
Fournisseur:  BOCHEM
Micro-spatules
Micro-spatules
130 mm, 10×5 mm
Prix
11,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Forme cuillère simple. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Seq:
    02
  • Taille cuillère:
    10×5 mm