Pinces
Fine, strong point, 125 mm
N° de catalogue 241-0334
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN]TWEEZER TYP AA 125MM ULTRA STRAI. PR 1 * 1 Pce N° de catalogue232-0217
Le produit 232-0217 est un remplacement pour 241-0334 et possède le même conditionnement et les mêmes spécifications, mais peut avoir une quantité différente.
Product Details & Documents
Stainless steel, antimagnetic.
- Economical special forceps for precision applications
- Corrosion-resistant
Idéales pour une utilisation avec des pièces microélectroniques et plus généralement dans l'industrie électronique
Résistantes à la corrosion, antimagnétiques
Spécifications
- Désignation:Fine, strong point
- Longueur:125 mm