Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, non wrapped
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Version:non wrapped
- Capacité:30 ml
- Hauteur:92,5 mm
- Seq:01
- Ø col:30,8 mm