Jars, white with red cap
500 ml, 96,0 mm, 113,5 mm
N° de catalogue HEIZ41-0500
Fournisseur: Rosa Heinz GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:96,0 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:113,5 mm
- Seq:11