Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartouches à baril droit, NH₂, 70 Å, 3 ml, 15 mg
N° de catalogue VARIA5320720
Fournisseur:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
N° de catalogue VARIA5320720
Fournisseur:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartouches à baril droit, NH₂, 70 Å, 3 ml, 15 mg
Prix
372,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Spécifications
  • Taille de pore:
    70 Å
  • Capacité:
    3 ml
  • Désignation:
    Cartouches à baril droit
  • Seq:
    19
  • Poids du lit:
    15 mg
  • Greffage:
    NH₂
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARIA712
    Environmental disk manifold
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 110,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARIA713
    Environmental disk holder, 47 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARIA714
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting