Pinces
Straight, short fine tips, 110 mm
N° de catalogue 241-0331
Fournisseur: EXCELTA
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel, antimagnetic.
- Economical special forceps for precision applications
- Corrosion-resistant
Idéales pour une utilisation avec des pièces microélectroniques et plus généralement dans l'industrie électronique
Résistantes à la corrosion, antimagnétiques
Spécifications
- Désignation:Straight, short fine tips
- Longueur:110 mm