Moules de base à usage unique
Base mould, 37×24×5 mm
N° de catalogue 720-0824
Fournisseur:   Simport Scientific
Moules de base à usage unique
N° de catalogue 720-0824
Fournisseur:  Simport Scientific
Moules de base à usage unique
Moules de base à usage unique
Base mould, 37×24×5 mm
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Finition intérieure lisse avec coins arrondis pour le retrait d'échantillons.
  • Pratiques
  • PS
Ils sont disponibles dans la même variété de tailles que les moules en métal et peuvent être utilisés avec les mêmes styles ou types de cassettes et d'anneaux d'inclusion.
 : Chaque boîtier contient deux distributeurs de 500 moules de socle.
Spécifications
  • Désignation:
    Base mould
  • Dimensions:
    37×24×5 mm
  • Seq:
    05