Moules de base à usage unique
Base mould, 30×24×5 mm
N° de catalogue 720-0823
Fournisseur: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Finition intérieure lisse avec coins arrondis pour le retrait d'échantillons.
- Pratiques
- PS
Ils sont disponibles dans la même variété de tailles que les moules en métal et peuvent être utilisés avec les mêmes styles ou types de cassettes et d'anneaux d'inclusion.
Delivery information: Chaque boîtier contient deux distributeurs de 500 moules de socle.
Documents
Specifications
- Désignation:Base mould
- Dimensions:30×24×5 mm
- Seq:04