Plaques PCR
24, Non-skirted, bleu
N° de catalogue 211-3400
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PP. Plaques pour PCR à parois fines compatibles avec les thermocycleurs de 0,2 ml. Les parois internes des tubes sont lisses et présentent une surface inerte qui ne forme pas de liaison avec les enzymes et acides nucléiques.
- Grille alphanumérique pour une meilleure identification
- Plaques souples pour une meilleure adaptation des tubes dans le bloc du thermocycleur
- Les grandes plaques sont facilement découpables en sections de 24, 32 ou 48 tubes, mais, pour plus de commodité, des plaques prédécoupées sont également disponibles dans des formats de 48 tubes (6×8) et 24 tubes (3×8)
- Le coin inférieur droit de la plaque est coupé pour faciliter l'identification des échantillons
- Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain
Emballage: dans des sachets refermables et inviolables de 10 plaques.
Spécifications
- Nb de puits:24
- Jupe:Non-skirted
- Couleur des puits:bleu