Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique
Iron Standard Solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as Fe, 100 mL
Catalog # HACH227142
Supplier:   Hach
Solution étalon ferrique
Catalog # HACH227142
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique
Iron Standard Solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as Fe, 100 mL
CAS Number:  
Price
33,30 €
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Pour des contrôles précis afin de s'assurer du taux de fer.
  • Traceable to NIST
Specifications
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/l as Fe
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Iron Standard Solution, 100 ml (NIST)