Sondes de précision
Sondes de précision
Sonde CTN robuste, −50...+125 °C, ±0,2 °C (‒25...+80 °C)
±0,4 °C (Remaining range), 5×115 mm
N° de catalogue 620-1229
Fournisseur:   TESTO
Sondes de précision
N° de catalogue 620-1229
Fournisseur:  TESTO
Sondes de précision
Sondes de précision
Sonde CTN robuste, −50...+125 °C, ±0,2 °C (‒25...+80 °C)
±0,4 °C (Remaining range), 5×115 mm
Prix
87,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −50...+125 °C
  • Désignation:
    Sonde CTN robuste
  • Seq:
    03
  • Précision:
    ±0,2 °C (‒25...+80 °C)
    ±0,4 °C (Remaining range)
  • Application:
    Air
  • Ø×L:
    5×115 mm