Sondes de précision, T
Sonde en acier inoxydable (IP 67) avec câble en PUR, −50…+350 °C, ±0,2 (-20…+70)
±1,0 °C, 4×110 mm
±1,0 °C, 4×110 mm
N° de catalogue 620-3317
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−50…+350 °C
- Désignation:Sonde en acier inoxydable (IP 67) avec câble en PUR
- Seq:03
- Précision:±0,2 (-20…+70)
±1,0 °C - Ø×L:4×110 mm