Sondes de précision, T
TC T-type waterproof surface probe with fixed cable, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 5×112 mm
±1,0 °C, 5×112 mm
N° de catalogue 620-3323
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−50…+350 °C
- Désignation:TC T-type waterproof surface probe with fixed cable
- Précision:±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C - Ø×L:5×112 mm
- Cat. No.:620-3323