pH probes
Sonde de pH de rechange pour Testo 206 pH2, avec NTC, comprenant un bouchon de stockage de gel, 0 - 14, 0...60 °C, Gel, 11×35 mm, Substances semi-solides
N° de catalogue TEST0650.2062
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Spécifications
- Ø×L:11×35 mm
- Pour:Substances semi-solides
- Désignation:Sonde de pH de rechange pour Testo 206 pH2, avec NTC, comprenant un bouchon de stockage de gel
- Seq:03
- Électrolyte:Gel
- Température:0...60 °C
- pH:0 - 14