Internal reducing union, zero dead volume, Valco®
Internal reducing union, Acier inoxydable, 1,6 mm
N° de catalogue REST20153
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Internal reducing union used to connect two sizes of tubing, using zero-dead-volume fittings on each end. Suitable for 1,6 to 3,2 mm OD tubing.
Livraison: Supplied with stainless steel ferrules.
Spécifications
- Ø trou:1,6 mm
- Désignation:Internal reducing union
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



