Precision sampling valves for vials, Mininert®
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
N° de catalogue REST24902
Fournisseur:   Restek
Precision sampling valves for vials, Mininert®
N° de catalogue REST24902
Fournisseur:  Restek
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
Prix
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Mininert® valves are very convenient for repetitive sampling and limit content exposure to the silicon septum. The crimp-top valve for 20 mm ID glassware slides into the neck of the vial.
  • Available for screw cap and crimp top vials
  • Threaded flange used to secure tight fit
Spécifications
  • Désignation:
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
  • Seq:
    03
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • REST24906
    Replacement septa
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 71,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • REST24907
    Septum insertion tool
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 64,70 €