Precision sampling valves for vials, Mininert®
Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 13 mm/425 thread
N° de catalogue REST24900
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Mininert® valves are very convenient for repetitive sampling and limit content exposure to the silicon septum. The crimp-top valve for 20 mm ID glassware slides into the neck of the vial.
- Available for screw cap and crimp top vials
- Threaded flange used to secure tight fit
Spécifications
- Désignation:Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 13 mm/425 thread
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix