Shell vials
Shell vials, limited volume, 0,70 ml, 8×40 mm, PP, incolore, Non
REST24680
: Restek
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:8×40 mm
- Capacité:0,70 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Shell vials, limited volume
- Matière:PP
- Seq:07