Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Verre, ambré, Non
Catalog # REST24664
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:8×40 mm
- Capacité:1,00 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:Shell vials
- Matière:Verre
- Seq:03