Inserts for screw neck vials
Inserts for screw neck vials
With bottom spring, 0,10 ml, PP, Non
N° de catalogue REST24512
Fournisseur:   Restek
Inserts for screw neck vials
N° de catalogue REST24512
Fournisseur:  Restek
Inserts for screw neck vials
Inserts for screw neck vials
With bottom spring, 0,10 ml, PP, Non
Prix
45,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These inserts can be used with 2 ml, 8 mm screw neck vials.
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Capacité:
    0,10 ml
  • Désignation:
    With bottom spring
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    06